Learn More
CD105 (Endoglin) Mouse anti-Human, BB700, Clone: 266, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
314.00€ - 700.00€
Spécification
Antigène | CD105 (Endoglin) |
---|---|
Clone | 266 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Brilliant Blue 700 (BB700) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15885129
|
BD Biosciences
566529 |
25 Tests |
314.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15875129
|
BD Biosciences
566528 |
100 Tests |
700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CD105 (Endoglin) Monoclonal antibody specifically detects CD105 (Endoglin) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
CD105 (Endoglin) | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
RUO | |
IgG1 κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
266 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Primary | |
CD105 (Endoglin) |