Learn More
CD115 Rat, FITC, Clone: AFS98, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB53-F-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15942178
  • 312.00€ / 100µg
Expédition estimée: 27-06-2024
Spécification
CD115
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Csf1r
Protein A/G Purified
RUO
12978
IgG2a κ
Flow Cytometry
AFS98
FITC
XP_017173299
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.