Learn More
CD115 Rat, FITC, Clone: AFS98, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
131.00€ - 312.00€
Spécification
Antigène | CD115 |
---|---|
Clone | AFS98 |
Concentration | 0.2mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952178
|
EnquireBio
QAB53-F-25UG |
25 μg |
131.00€
25µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942178
|
EnquireBio
QAB53-F-100UG |
100 μg |
312.00€
100µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD115 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12978 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
AFS98 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
XP_017173299 | |
Csf1r | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |