Learn More
CD117 / c-Kit Rat, APC-Cy7, Clone: ACK2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB54-APC7-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15922188
  • 204.00€ / 25µg
Expédition estimée: 04-07-2022
Spécification
CD117 / c-Kit
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Kit
Protein A/G Purified
RUO
16590
Flow Cytometry
ACK2
APC-Cyanine7
NP_066922
Rat
25 μg
Primary
IgG2b κ