Learn More
CD11c (Dendritic Cell Marker) Mouse, Clone: ITGAX/2507, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 528.00€
Spécification
Antigène | CD11c (Dendritic Cell Marker) |
---|---|
Clone | ITGAX/2507 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15910298
|
EnquireBio
3687-MSM6-P0 |
20 μg | |||||||
15920298
|
EnquireBio
3687-MSM6-P1 |
100 μg |
528.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
CD11c (Dendritic Cell Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant fragment of human ITGAX protein (apprx. aa 637-827) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
145kDa |
ITGAX/2507 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
3687 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cell Surface | |
THP-1 cells. Tonsil or Lymph Node |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
CD11c (Dendritic Cell Marker) Mouse, Clone: ITGAX/2507, enQuireBio™