Learn More
CD127 / IL-7Ra Rat, PE-Cy7, Clone: A7R34, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
143.00€ - 385.00€
Spécification
Antigène | CD127 / IL-7Ra |
---|---|
Clone | A7R34 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15922208
|
EnquireBio
QAB55-PE7-25UG |
25 μg |
143.00€
25µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15912208
|
EnquireBio
QAB55-PE7-100UG |
100 μg |
385.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD127 / IL-7Ra | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
16172 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
A7R34 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_032385 | |
Il17ra | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |