missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD152 Mouse anti-Human, Rhesus, Cynomolgus, Baboon, BB700, Clone: BNI3, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
306.00€ - 685.00€
Spécification
Antigène | CD152 |
---|---|
Clone | BNI3 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Brilliant Blue 700 (BB700) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17257694
|
BD Biosciences
566902 |
25 Tests |
306.00€
25 tests |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17247694
|
BD Biosciences
566901 |
100 Tests |
685.00€
100 tests |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CD152 Monoclonal antibody specifically detects CD152 in Human, Rhesus, Cynomolgus, Baboon samples. It is validated for Flow CytometrySpécification
CD152 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
Human CTLA4 Recombinant Protein | |
Primary |
BNI3 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human, Rhesus Monkey, Cynomolgus, Baboon | |
CTLA-4; AILIM; Cytotoxic T-lymphocyte protein 4 | |
IgG2a κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions and unconjugated antibody and free dye were removed. |