missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD172a (SIRP alpha) Monoclonal Antibody (P84), PE-Cyanine7, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
123.00€ - 344.00€
Spécification
Antigène | CD172a (SIRP alpha) |
---|---|
Clone | P84 |
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16370764
|
Affymetrix eBioscience
25-1721-82 |
100 μg |
344.00€
100µg |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16360764
|
Invitrogen
25-1721-80 |
25 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Rat Monoclonal Antibody
CD172a (SIRP alpha) Monoclonal antibody specifically detects CD172a (SIRP alpha) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
CD172a (SIRP alpha) | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
P97797 | |
SIRPA | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
SIRPA |
P84 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
Rat | |
Mouse | |
19261 | |
IgG1 κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |