Learn More
CD2 Mouse, APC, Clone: RPA-2.10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB1-APC-100Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15921458
  • 459.00€ / 100 tests
Expédition estimée: 04-07-2022
Spécification
CD2
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD2
Protein A/G Purified
RUO
914
Flow Cytometry
RPA-2.10
APC
NP_001758
Mouse
100 Tests
Primary
IgG1 κ