missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD2 Mouse, PerCP, Clone: RPA-2.10, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  EnquireBio QAB1-PCP-500Tests

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15901468

  • 2005.00€ / 500 tests
Expédition estimée: 02-07-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

CD2
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD2
Protein A/G Purified
RUO
914
IgG1 κ
Flow Cytometry
RPA-2.10
PerCP
NP_001758
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions