Learn More
CD2 Rat, FITC, Clone: RM2-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
76.10€ - 357.00€
Spécification
Antigène CD2
Clone RM2-5
Applications Flow Cytometry
Conjugué FITC
Espèces hôtes Rat
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15902608
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB89-F-25UG
25 μg
76.10€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-09-2022
pour voir le stock disponible 
15992598
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB89-F-100UG
100 μg
204.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-09-2022
pour voir le stock disponible 
15912608
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB89-F-500UG
500 μg
357.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 22-09-2022
Spécification
CD2
Flow Cytometry
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12481
Protein A/G Purified
RM2-5
FITC
RUO
NP_038514
IgG2b λ
Store at 2-4°C.