Learn More
CD27 Mouse anti-Human, PE, Clone: M-T271, BD
Mouse Monoclonal Antibody
164.00€ - 457.00€
Spécification
Antigène | CD27 |
---|---|
Clone | M-T271 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | PE |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15860659
|
BD Biosciences
560985 |
25 Tests |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15868168
|
BD Biosciences
555441 |
100 Tests |
457.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The M-T271 monoclonal antibody specifically binds to CD27. CD27 presents asa type I transmembrane, disulphide-linked 110 kDa homodimer comprised of two polypeptide chains. The CD27 molecule is a lymphocyte-specific member of the TNF/NGF-R family, and is expressed on a subset of human thymocytes and on the majority of mature T lymphocytes, activated B cells and NK cells. CD27 is highly induced on T cells after TCR stimulation. CD27 binds to CD70 (also known as, CD27 ligand or CD27L) and may be involved in cellular interaction of T and B lymphocytes.
Spécification
CD27 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
M-T271 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human T-CLL cells | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.