Learn More
CD28 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: CD28.2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB37-PCP55-25Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15921908
  • 192.00€ / 25 tests
Expédition estimée: 06-07-2022
Spécification
CD28
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD28
Protein A/G Purified
RUO
940
Flow Cytometry
CD28.2
PerCP-Cyanine5.5
NP_006130
Mouse
25 Tests
Primary
IgG1 κ