missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3 Mouse anti-Human , BV786, Clone: OKT3, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
304.00€ - 635.00€
Spécification
Antigène | CD3 |
---|---|
Clone | OKT3 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Brilliant Violet 786 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17257604
|
BD Biosciences
566782 |
25 Tests |
304.00€
25 tests |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17247604
|
BD Biosciences
566781 |
100 Tests |
635.00€
100 tests |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpécification
CD3 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Violet 786 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Sheep Erythrocyte Rosette-purified Human T Cells | |
Primary |
OKT3 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
CD3E; CD3e; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon; T3E; TCRE | |
IgG2a κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BV786 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free BD Horizon™ BV786 were removed. |