missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD4 Mouse anti-Human, BUV563, Clone: SK3, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
417.00€ - 735.00€
Spécification
Antigène | CD4 |
---|---|
Clone | SK3 (also known as Leu3a) |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Brilliant Ultraviolet 563 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17257964
|
BD Biosciences
612913 |
25 Tests |
417.00€
25 tests |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17247964
|
BD Biosciences
612912 |
100 Tests |
735.00€
100 tests |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
CD4 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Ultraviolet 563 | |
RUO | |
IgG1 κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
SK3 (also known as Leu3a) | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Primary | |
CD4 |