Learn More
CD4 Mouse, V450, Clone: OKT4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB11-V450-100Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15921508
  • 242.00€ / 100 tests
Expédition estimée: 12-08-2022
Spécification
CD4
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD4
Protein A/G Purified
RUO
920
Flow Cytometry
OKT4
V450
NP_001181945
Mouse
100 Tests
Primary
IgG2b κ