Learn More
CD4 Mouse, V450, Clone: OKT4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
115.00€ - 242.00€
Spécification
Antigène | CD4 |
---|---|
Clone | OKT4 |
Applications | Flow Cytometry |
Conjugué | V450 |
Espèces hôtes | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15931508
|
EnquireBio
QAB11-V450-25TESTS |
25 Tests |
115.00€
25 tests |
Expédition estimée: 11-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
15921508
|
EnquireBio
QAB11-V450-100TESTS |
100 Tests |
242.00€
100 tests |
Expédition estimée: 11-08-2022 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! |
Spécification
CD4 | |
Flow Cytometry | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
920 | |
Protein A/G Purified |
OKT4 | |
V450 | |
RUO | |
NP_001181945 | |
IgG2b κ |