Learn More
CD4 Rat, V450, Clone: GK1.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB8-V450-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15952528
  • 288.00€ / 100µg
Expédition estimée: 28-06-2024
Spécification
CD4
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Cd4
Protein A/G Purified
RUO
12504
IgG2b κ
Flow Cytometry
GK1.5
Violet Fluor 450 (V450)
NP_038516
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.