Learn More
CD4 Rat, V450, Clone: GK1.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
131.00€ - 288.00€
Spécification
Antigène CD4
Clone GK1.5
Concentration 0.5mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15962528
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB8-V450-25UG
25 μg
131.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-06-2024
pour voir le stock disponible 
15952528
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB8-V450-100UG
100 μg
288.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-06-2024
Spécification
CD4
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
12504
IgG2b κ
Protein A/G Purified
GK1.5
Flow Cytometry
Violet Fluor 450 (V450)
RUO
NP_038516
Cd4
Primary
Store at 2-4°C.