Learn More
CD45 Rat, Qfluor 710, Clone: 30-F11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
119.00€ - 252.00€
Spécification
Antigène CD45
Clone 30-F11
Concentration 0.5mg/mL
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15921978
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB40-QF710-25UG
25 μg
119.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
15911978
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB40-QF710-100UG
100 μg
252.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
Spécification
CD45
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
19264
IgG2b κ
Protein A/G Purified
30-F11
Flow Cytometry
Qfluor 710
RUO
NP_001255215
Ptprc
Primary
Store at 2-4°C.