Learn More
CD45 Rat, V450, Clone: 30-F11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB40-V450-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15931978
  • 131.00€ / 100µg
Expédition estimée: 14-06-2024
Spécification
CD45
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Ptprc
Protein A/G Purified
RUO
19264
IgG2b κ
Flow Cytometry
30-F11
Violet Fluor 450 (V450)
NP_001255215
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.