Learn More
CD45 Rat, V450, Clone: 30-F11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
94.25€ - 131.00€
Spécification
Antigène | CD45 |
---|---|
Clone | 30-F11 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15941978
|
EnquireBio
QAB40-V450-25UG |
25 μg |
94.25€
25µg |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15931978
|
EnquireBio
QAB40-V450-100UG |
100 μg |
131.00€
100µg |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD45 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2 | |
19264 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
30-F11 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
NP_001255215 | |
Ptprc | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |