Learn More
CD45RA Mouse anti-Human, BUV563, Clone: HI100, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  BD Biosciences 612926
Informations supplémentaires : Poids : 0.00060kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17267974
  • 695.00€ / 100 tests
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
CD45RA Monoclonal antibody specifically detects CD45RA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
Spécification
CD45RA
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 563
100 Tests
Primary
Human
IgG2b κ
Flow Cytometry
HI100
Mouse
RUO
CD45RA
Refrigerate (2 to 8°C)