Learn More
CD5 Rat, APC, Clone: 53-7.3, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB13-APC-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15931528
  • 493.00€ / 100µg
Expédition estimée: 14-06-2024
Spécification
CD5
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd5
Protein A/G Purified
RUO
12507
IgG2a κ
Flow Cytometry
53-7.3
APC
XP_006526684
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.