missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD73 Monoclonal Antibody (AD2), NovaFluor™ Red 725, eBioscience™, Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  Invitrogen H016T02R05

Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17896561

  • 155.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

CD73 Monoclonal antibody specifically detects CD73 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification

Spécification

CD73
Monoclonal
0.4 μg/Test
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Q61503
Mouse
25 Tests
Primary
Mouse
Antibody
IgG1 κ
Flow Cytometry
AD2
NovaFluor Red 725
NT5E
2210401F01Rik; 5 nucleotidase, ecto; 5' nucleotidase, ecto; 5'-NT; 5'-nucleotidase; 5'-nucleotidase ecto; 5'-nucleotidase, ecto (CD73); AI447961; CALJA; CD73; E5NT; ecto-5'-nucleotidase; eN; eNT; NT; Nt5; Nt5e; NTE; Purine 5-Prime-Nucleotidase
Affinity chromatography
RUO
23959
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions