missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD79B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 21063-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16820665

  • 399.00€ / 150µL
Expédition estimée: 30-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

CD79b is the B cell antigen receptor Ig beta chain (BCR-Ig beta), which associates with B cell antigen receptor Ig alpha chain to form a functional heterodimer that interacts with membrane immunoglobulin (mIg). The mIgM component binds antigen and the Ig alpha /I g beta heterodimer tranduces signals.
Spécification

Spécification

CD79B
Polyclonal
Unconjugated
CD79B
B29, CD79B, Ig beta, IGB
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
974
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P40259
CD79B
CD79B Fusion Protein Ag15086
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions