Learn More
CD90.2 Rat, PerCP-Cy5.5, Clone: 30-H12, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB52-PCP55-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15942168
  • 283.00€ / 100µg
Expédition estimée: 17-03-2023
Spécification
CD90.2
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Thy1
Protein A/G Purified
RUO
21838
IgG2b
Flow Cytometry
30-H12
PerCP-Cyanine5.5
NP_033408
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.