Learn More
Claspin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Claspin |
---|---|
Concentration | 0.29 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802245
|
Proteintech
23206-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892235
|
Proteintech
23206-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Xenopus claspin is an essential upstream regulator of checkpoint kinase 1 and triggers a checkpoint arrest of the cell cycle in the presence of DNA templates in Xenopus egg extracts. The human gene appears to be the homolog Xenopus claspin and its function has not been determined.Spécification
Claspin | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9HAW4 | |
63967 | |
Claspin Fusion Protein Ag19637 | |
Primary | |
-20°C | |
CLSPN |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CLASPIN, CLSPN, hClaspin | |
CLSPN | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |