Learn More
CleanSpace™ Masque facial complet CleanSpace3™
Compatibles avec les appareils respiratoires CleanSpace HALO, les masques faciaux complet se clipsent rapidement aux unités d’alimentation et offrent une bonne vision panoramique. Les masques internes Orinasal sont constitués de silicone souple qui s’adapte facilement au visage et ne provoque pas de dermatite allergique.
364.00€ - 373.00€
Spécification
Certifications/Conformité | AS/NZS1716 : 2012 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 12942 |
Type de produit | Masque complet PAPR |
Modèle du masque / du casque | Masque complet PAPR uniquement |
À utiliser avec (application) | Secteurs de la santé, des laboratoires, des produits pharmaceutiques et des interventions d’urgence |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15920042
|
CleanSpace™
CS3006 |
S |
364.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15930042
|
CleanSpace™
CS3007 |
Taille moyenne/Grande taille |
373.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Utilisé avec le révolutionnaire CleanSpace HALO : léger, sans tuyaux ni ceintures
- Large visière panoramique
- Revêtement résistant aux rayures et aux solvants, matériaux résistants au vieillissement
- Convient à de longues périodes d’utilisation
- Adaptateur portacount intégré pour les tests d’ajustement de masque
- Le débit d’air en pression positive et le masque interne Orinasal empêchent la formation de buée
- Respiration facile et absence de résistance, même en cas d’effort intense
- Le joint en silicone s’adapte au visage pour une protection et un confort optimaux.
- Le masque interne Orinasal à accroche rapide unique est facilement retiré pour le nettoyage
- Membrane phonique en mylar pour une communication claire sur le lieu de travail
Spécification
AS/NZS1716 : 2012 | |
Masque complet PAPR | |
Secteurs de la santé, des laboratoires, des produits pharmaceutiques et des interventions d’urgence |
EN 12942 | |
Masque complet PAPR uniquement | |
Non |
Si vous avez besoin d’un équipement de sécurité intrinsèque, veuillez consulter les certifications de sécurité intrinsèque de votre site. Ces demi-masques ne sont PAS certifiés intrinsèquement sûrs.