missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CMBL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CMBL |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16847304
|
Proteintech
17409-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16837304
|
Proteintech
17409-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CMBL is a cysteine hydrolase of the dienelactone hydrolase family that is highly expressed in liver cytosol. CMBL preferentially cleaves cyclic esters, and it activates medoxomil-ester prodrugs in which the medoxomil moiety is linked to an oxygen atom.Spécification
CMBL | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q7TP52, Q8R1G2, Q96DG6 | |
134147, 310201, 69574 | |
CMBL Fusion Protein Ag11442 | |
Primary | |
-20°C | |
CMBL |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CMBL | |
Cmbl | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |