Learn More
Contec™ Écouvillons CONSTIX™ pour validation de surface
Écouvillons Contec™ CONSTIX™ pour validation de surface conçus pour l’évaluation des protocoles de nettoyage de surface de l’industrie biopharmaceutique.
Marque:  Contec™ SV-2
Code produit. 16685554
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Chaque sachet contient cinq écouvillons en polyester spécialement traités pour minimiser la contribution au COT de référence de l’écouvillon
  • Faible teneur en COT de référence pour une interférence minimale avec les résultats des tests
  • La grande surface de la tête de l’écouvillon et la longue tige souple offrent une couverture de surface exceptionnelle à l’écouvillonnage
  • Écouvillons en polyester robustes et durables pour un prélèvement optimal
  • Stérilisables par la plupart des méthodes courantes
  • Autoclavables
  • Écouvillons scellés dans un sachet en nylon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,12 in
Évaluation des protocoles de nettoyage de surface de l’industrie biopharmaceutique
3 mm
5,2 in
0,8 in
6,3 mm
6,4 mm
Non stérile
Polypropylène
Maille polyester
6 in
Écouvillon
152,4 mm
13,2 mm
2 cm
0,23 in
0,25 in
Scellé par ultrasons
Rond
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot018677 Type de certificatCertificat de qualité Date19/12/2024 Catalog NumberSV-2
Numéro de lot018028 Type de certificatCertificat de qualité Date01/11/2022 Catalog NumberSV-2
Numéro de lotETR003061 Type de certificatCertificat de conformité Date03/09/2021 Catalog NumberSV-2
Nom du produit
Contec™ Écouvillons CONSTIX™ pour validation de surface > Longueur de l’embout : 2 cm