Learn More
Corning™ Éprouvettes graduées réutilisables
PP translucide avec graduations en relief aux principaux points de l’échelle
151.27€ - 238.70€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 6706 |
Nb par paquet | 1/boîte |
Jetable | Non jetable |
Base Type | Hexagonale |
Code produit | Marque | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11317871
|
Corning™
3022P-50 |
1 ml |
190.24€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11387861
|
Corning™
3022P-25 |
0,5 ml |
170.01€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11347861
|
Corning™
3022P-10 |
0,2 ml |
151.27€
12 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11357861
|
Corning™
3022P-100 |
1 ml |
223.02€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11397861
|
Corning™
3022P-250 |
2 ml |
151.45€
6 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11327871
|
Corning™
3022P-500 |
5 ml |
191.83€
6 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11377861
|
Corning™
3022P-1L |
10 ml |
238.70€
6 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11307871
|
Corning™
3022P-2L |
20 ml |
197.68€
3 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Base hexagonale
- Étalonnée “pour son volume contenu” (TC)
- Tolérances conformément à la norme ISO 6706
L’exposition à des températures supérieures à 60°C peut altérer leur précision.
Spécification
PP | |
1/boîte | |
Hexagonale |
ISO 6706 | |
Non jetable |