Learn More
CPNE6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CPNE6 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812174
|
Proteintech
13782-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802174
|
Proteintech
13782-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a brain-specific member of the copine family, which is composed of calcium-dependent membrane-binding proteins. The gene product contains two N-terminal C2 domains, and one von Willebrand factor A domain. It may have a role in synaptic plasticity.Specifications
CPNE6 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O95741, Q9Z140 | |
12891, 691478, 9362 | |
CPNE6 Fusion Protein Ag4789 | |
Primary | |
-20°C | |
CPNE6 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Copine 6, Copine VI, copine VI (neuronal), CPNE6, N COPINE, Neuronal copine | |
CPNE6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |