Learn More
Bel-Art™ Étiquettes de stockage cryogénique SP Scienceware™
Résiste au froid extrême, y compris à l’azote liquide.
37.55€ - 125.00€
Spezifikation
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Type d’adhésif | Permanent |
À utiliser avec (application) | Pour les environnements à −196°C |
Produktcode | Marke | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Forme | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Couleur | À utiliser avec (équipement) | Forme | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15887694
|
Bel-Art™
F13491-3301 |
Blanc | Tubes de 1,5 à 2 ml | Rectangle | 20 feuilles, 1700 étiquettes |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17779109
|
Bel-Art™
F13492-3301 |
Blanc | Tubes de 1,5 à 2 ml | Rectangle | 1 000/paquet |
37.55€
1 rouleau |
Expédition estimée: 07-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
16584670
|
Bel-Art™
F13492-9502 |
Jaune, Rouge, Violet, Blue, Vert | Tubes de 0,5 à 1,5 ml | Rond | 5 000/rouleau, 1 rouleau/boîte |
125.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Beschreibung
- Adhésif solide et permanent offrant une bonne adhérence au verre, au plastique et au carton
- Organisation et étiquetage des échantillons pour le stockage à froid à court ou à long terme
- Disponible en feuilles ou rouleaux
- Pour les environnements à −196°C
- Étiquettes rectangulaires et en forme de pastille adaptées aux tubes cryogéniques de 0,5 à 2 ml
- Rectangle de 67 x 25 mm pour l’étiquetage de grands tubes, de boîtes cryogéniques et de racks
- Étiquette enduite d’une épaisseur totale de 7 mil
- À utiliser avec des encres d’imprimante et des marqueurs / stylos non solubles dans l’eau ou avec un stylo pour surface humide
- Pour faciliter le retrait des étiquettes, utiliser le dispositif de retrait des étiquettes Label-Off™
- Produit autoclavable à 121°C (250°F)
Spezifikation
Autoclavables | |
Permanent | |
Pour les environnements à −196°C |