Learn More
Thermo Scientific™ Kit Coryne QC Culti-Loops™ API™ Code produit.: 15219277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00€
    577.81€ / 1 pièce
    Économisez 24.19€
    4% de réduction
Thermo Scientific™ Kit Coryne QC Culti-Loops™ API™
Code produit. 15219277
4 anses/boîte, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NA.7
Click to view available options
Quantité:
4 anses/boîte
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15219277
Marque: Thermo Scientific™ R4653063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00€
    577.81€ / 1 pièce
    Économisez 24.19€
    4% de réduction
Organismes pour le contrôle qualité prêts à l’emploi recommandés pour une utilisation dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification ainsi que pour l’évaluation des procédures bactériologiques.
Le kit API Coryne Thermo Scientific™ Culti-Loops™ contient des organismes de contrôle de la qualité fournis au format Culti-Loops.
Les Culti-Loops sont des oeses d’inoculation prêtes à l’emploi, jetables contenant des micro-organismes stabilisés, conservés et viables. L’oese peut être dissoute dans un milieu liquide (liquide de réhydratation Culti-Loops Aerobic Set, Réf. R4631000) ou ensemencée directement sur un milieu approprié. Il est recommandé d’utiliser les Culti-Loops dans les tests de performances de milieux de culture, de colorations, de réactifs et de kits d’identification, et pour l’évaluation de procédures bactériologiques.
Comprend :
Cellulosimicrobium cellulans ATCC™ 27402™†
Corynebacterium renale ATCC™ 19412™†
Microbacterium testaceum ATCC™ 15829™†
Alertes de commande :
Scellées individuellement dans un sachet en aluminium et conditionnées par paquet de cinq.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ATCC® 27402TM*
Description Kit de CQ API Coryne/3
Format Culti-Loops
Type de produit Kit QC Culti-Loops
Classe d’organisme cible Panel d’organismes
Type de test CQ qualitatif
Quantité 4 anses/boîte
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot277488 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2025 Code produit
Numéro de lot197762 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/03/2025 Code produitR4653063
Numéro de lot943081 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Code produitR4653063
Numéro de lot773999 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Code produitR4653063
Numéro de lot742935 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/04/2024 Code produitR4653063
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kit Coryne QC Culti-Loops™ API™ >