missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CUX2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 24902-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16833415

  • 399.00€ / 150µL
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

CUX2 may be a transcription factor involved in neural specification. It binds to DNA in a sequence-specific manner.
Spécification

Spécification

CUX2
Polyclonal
Unconjugated
CUX2
CDP2, cut like homeobox 2, CUTL2, CUX2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
13048, 23316, 288665
-20°C
Liquid
Western Blot
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O14529, P70298
Cux2
CUX2 Fusion Protein Ag18809
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions