missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D2HGDH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | D2HGDH |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16812314
|
Proteintech
13895-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16802314
|
Proteintech
13895-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 21-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes D-2hydroxyglutarate dehydrogenase, a mitochondrial enzyme belonging to the FAD-binding oxidoreductase/transferase type 4 family. This enzyme, which is most active in liver and kidney but also active in heart and brain, converts D-2-hydroxyglutarate to 2-ketoglutarate. Mutations in this gene are present in D-2-hydroxyglutaric aciduria, a rare recessive neurometabolic disorder causing developmental delay, epilepsy, hypotonia, and dysmorphic features.Spécification
D2HGDH | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P84850, Q8CIM3, Q8N465 | |
301624, 728294, 98314 | |
D2HGDH Fusion Protein Ag4857 | |
Primary | |
-20°C | |
D2HGDH |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
D2HGD, D2HGDH | |
D2HGDH | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |