Learn More
Thermo Scientific™ Cartes IR jetables, 5 x 10 cm, fenêtre Kcl, 9,5 mm d’ouverture
Fournissent un substrat non absorbant monté de façon pratique destiné à l’analyse qualitative par infrarouge.
48.50€ - 110.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15406575
|
Thermo Scientific™
043934.KJ |
5 Pk. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15416575
|
Thermo Scientific™
043934.KM |
25 Pk. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Taille : 5 x 10 cm
- Fenêtre KCl
- Ouverture de 9,5 mm
Spécification
Disposable IR Cards |