missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DNA Ligase I Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | DNA Ligase I |
|---|---|
| Concentration | 0.14 mg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16818094
|
Proteintech
18051-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16808094
|
Proteintech
18051-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The protein encoded by this gene is involved in the synthesis of asparagine. This gene complements a mutation in the temperature-sensitive hamster mutant ts11, which blocks progression through the G1 phase of the cell cycle at nonpermissive temperature. There are three alternatively spliced transcript variants encoding the same protein described for this gene.Spécification
| DNA Ligase I | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| P18858, P37913, Q9JHY8 | |
| 16881, 3978, 81513 | |
| DNA Ligase I Fusion Protein Ag12508 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| LIG1 |
| 0.14 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| DNA ligase 1, DNA Ligase I, LIG1, ligase I, DNA, ATP dependent | |
| LIG1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit