Learn More
DPY30 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | DPY30 |
---|---|
Concentration | 400 μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17264606
|
Proteintech
16281-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17254606
|
Proteintech
16281-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The DPY30 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human DPY30. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The DPY30 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC,ELISA analysis.
Spécification
DPY30 | |
Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
84661 | |
Primary |
400 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
IgG |