Learn More
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidyl suberate), No-Weigh™ Format
Les amines réticulées aux amines avec le subérate disuccinimidyl composé de groupes ester NHS avec un espaceur de mi-longueur, perméable à la membrane pour la réticulation intracellulaire des protéines.
89.00€ - 191.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15971252
|
Thermo Scientific™
A39267 |
10 x 2 mg |
97.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10138353
|
Thermo Scientific™
21655 |
50 mg |
89.00€
50mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10540434
|
Thermo Scientific™
21555 |
1 g |
191.00€
1g |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11831255
|
Thermo Scientific™
21658 |
8 x 2°mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Le DSS Thermo Scientific™ Pierce, également appelé subérate de disuccinimidyl, est un agent de réticulation perméable à la membrane et non clivable qui contient un ester de N-hydroxysuccinimide (NHS) réactif aux amines à chaque extrémité d’un bras d’espaceur de 8 carbones.
Points clés :
- Réticulation des protéines de surface avant la lyse des cellules et l’immunoprécipitation
- “Fixez” les interactions protéiques pour permettre l’identification des interactions fiables ou transitoires des protéines
- Procédez à une réticulation protéique pour créer des bioconjugués par le biais de réactions à étape unique
- Anticorps dirigés contre la protéine A ou l’agarose G.
- Immobilisez les protéines sur les surfaces recouvertes d’amines
Spécification
No | |
No |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.