Learn More
Macherey-Nagel™ Rouleau de papier pH Duotest™
Possède deux zones indicatrices pour des mesures plus précises. Les rouleaux de papier pH Macherey Nagel™ Duotest™ offrent à l’utilisateur la meilleure précision possible en matière de mesure du pH.
49.80€ - 57.25€
Spécification
Format | Rouleau |
---|---|
Type | Papier à pH |
Longueur (métrique) | 5 m |
Largeur (métrique) | 10 mm |
Code produit | Marque | Plage de pH | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de pH | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10084880
|
Macherey-Nagel™
90302 |
1 à 4,3 | 1,0, 1,3, 1,6, 1,9, 2,2, 2,5, 2,8, 3,1, 3,4, 3,7, 4,0, 4,3 |
51.24€
5m |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10320771
|
Macherey-Nagel™
90303 |
3,5 à 6,8 | 3,5, 3,8, 4,1, 4,4, 4,7, 5,0, 5,3, 5,6, 5,9, 6,2, 6,5, 6,8 |
53.92€
5m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10291991
|
Macherey-Nagel™
90304 |
5 à 8 | 5,0, 5,3, 5,6, 5,9, 6,2, 6,5, 6,8, 7,1, 7,4, 7,7, 8,0 |
57.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10360151
|
Macherey-Nagel™
90305 |
7 à 10 | 7,0, 7,3, 7,6, 7,9, 8,2, 8,5, 8,8, 9,1, 9,4, 9,7, 10,0 |
52.25€
5m |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10094880
|
Macherey-Nagel™
90306 |
9,5 à 14 | 9,5, 10,0, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0, 12,5, 13,0, 13,5, 14,0 |
49.80€
5m |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Avec deux zones indicatrices pour des lectures plus précises.Les rouleaux de papier pH Macherey Nagel™ Duotest™ offrent à l’utilisateur la meilleure précision possible en matière de mesure du pH.
- Fournit des résultats rapides et fiables
- Disponible pour une gamme de graduations de pH
- Affiche deux couleurs différentes pour chaque valeur de pH à des intervalles de 0,3 à 1 pH
- Permet une mesure plus précise et une bonne estimation des valeurs intermédiaires
Spécification
Rouleau | |
Papier à pH | |
5 m | |
10 mm |