Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct HLA B Cell Isolation Kit for RoboSep™ Code produit.: 17169951
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct HLA B Cell Isolation Kit for RoboSep™
Code produit. 17169951
100 l de sang total, 1 kit
Code nomenclature Nacres: NC.05
Encompass
Click to view available options
Quantité:
100 l de sang total
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 17169951
Marque: STEMCELL Technologies 89684RF
EasySep™ kit with RoboSep™ buffer and RoboSep™ filter tips - 100 mL whole blood processed
  • The EasySep™ Direct HLA B Cell Isolation Kit can be used to isolate highly purified B cells directly from human whole blood, buffy coat, spleen, or lymph nodes by immunomagnetic negative selection. 
  • This kit targets non-B cells for removal with antibodies recognizing specific surface markers. 
  • Unwanted cells are labeled with antibodies and EasySep™ Direct RapidSpheres™, and separated using an EasySep™ magnet. 
  • Desired cells are simply collected into a new tube and can directly be used for downstream applications such as flow cytometry crossmatch.
Spécification
Type de cellule B Cells
À utiliser avec (application) Cell Isolation
Quantité 100 l de sang total
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct HLA B Cell Isolation Kit for RoboSep™