Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse CD8+ T Cell Isolation Kit
Code nomenclature Nacres: NC.05
                    Click to view available options
                                Quantité:
                                1 x 109 cellules
                    Description
- The EasySep™ Mouse CD8+ T Cell Isolation Kit is designed to isolate CD8+ T cells from single-cell suspensions of splenocytes or other tissues by negative selection
 - Unwanted cells are targeted for removal with biotinylated antibodies directed against non-CD8+ T cells and streptavidin-coated magnetic particles (RapidSpheres™ )
 - Labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
 - Desired cells are poured off into a new tube
 - This product replaces the EasySep™ Mouse CD8+ T Cell Enrichment Kit (Catalog #19753) for even faster cell isolations
Spécification
Spécification
| Type de cellule | T Cells, T Cells, CD8+ | 
| À utiliser avec (application) | Cell Isolation | 
| Quantité | 1 x 109 cellules | 
                    Correction du contenu d'un produit
                Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
			STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse CD8+ T Cell Isolation Kit
            Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu