missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epcam / CD326 Mouse, Clone: EGP40/1384, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  EnquireBio 4072-MSM14-P1

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15950418

  • 485.00€ / 100µg
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

Epcam / CD326
Cell surface
EGP40/1384
Unconjugated
NP_002345
Mouse
40-43kDa
Protein A/G Purified
RUO
4072
IgG
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
EPCAM
Recombinant human EpCAM protein fragment from the extracellular domain (aa77-202)
HT29 cells or Ovarian carcinoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions