Learn More
Eppendorf™ Microcentrifugeuses modèle 5430R
Gardez vos échantillons au frais grâce à cette microcentrifugeuse réfrigérée. Les microcentrifugeuses Eppendorf™ modèle 5430R réunissent les meilleures caractéristiques d’une microcentrifugeuse (format compact) et d’une centrifugeuse multifonctions (polyvalence) dans un seul instrument.
8150.00€ - 8460.00€
Spécification
Affichage | LCD |
---|---|
Plage de températures | -11°C à +40°C |
Ventilée | Non |
Plage de force maximale | 30 000 à 39 999 x g |
Plage de vitesses maximum | 17 000 à 17 999 tr/min |
Code produit | Marque | Description | Capacité | FCR max. | Vitesse max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Capacité | FCR max. | Vitesse max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10218193
|
Eppendorf™
5428000210 |
Keypad, 230 V (EU) - Without Rotor | 30 x 2 ml | 30 130 x g | 17 500 tr/min |
8150.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10701514
|
Eppendorf™
5428000414 |
Knobs, 230 V (EU) - Includes: Rotor FA-45-30-11 | 30 x 2 ml | 30 130 x g | 17 500 tr/min |
8460.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
10165953
|
Eppendorf™
5428000015 |
Keypad, 230 V (EU) - Includes: Rotor FA-45-30-11 | 30 x 2 ml | 30 130 x g | 17 500 tr/min |
8460.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
- Capacité max. du rotor : 48 × 1,5/2,0 ml, 6 × 50ml, 2 × MTP
- Vitesse maximale : 30 130 × g (17 500 tr/min)
- Grande polyvalence grâce à un choix de 12 rotors
- Fermeture du couvercle par effleurement d’un seul doigt pour un fonctionnement ergonomique
- Guidage par menus, plusieurs langues disponibles (anglais, allemand, français, espagnol), grand écran rétroéclairé
- 5 touches de programmation pour un accès facile aux programmes courants
- Permet d’enregistrer jusqu’à 50 programmes définis par l’utilisateur
- Détection de déséquilibrage automatique
- Système Eppendorf QuickLock™ pour ouvrir et fermer rapidement le couvercle du rotor
- Plage de températures : –11 à 40°C
- La technologie brevetée du compresseur réduit les vibrations et protège vos échantillons
- Le refroidissement continu maintient une température constante à la fin du cycle – vos échantillons restent au frais
- Fonction FastTemp™ pro pour une pré-réfrigération programmable en fonction du jour et de l’heure
- La fonction d’arrêt ECO se déclenche après 8 heures d’inactivité pour réduire la consommation d’énergie (de 37 % pendant la nuit) et prolonger la durée de vie du compresseur (cette fonction peut être désactivée dans le menu)
- Orifice d’évacuation de l’eau de condensation intégré pour éliminer l’eau accumulée
Informations sur la commande
Dimensions :42 x 33 x 25 cm (L x l x H) (16,8 x 13,2 x 10 po) ; Poids net :29 kg (63,8 lb)La plupart des modèles sont fournis avec un rotor ; les autres rotors sont disponibles séparément.
Spécification
LCD | |
Non | |
17 000 à 17 999 tr/min | |
Contrôle de la vitesse variable de 100 à 17 500 tr/min par incréments de 100 tr/min | |
29 kg (63,8 lb) |
-11°C à +40°C | |
30 000 à 39 999 x g | |
Oui | |
30 s à 99 h 59 min avec MÉMORISATION | |
Mémorisation de 50 programmes avec 5 touches pour rappel des programmes de routine avec une seule touche |