Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de digestion protéase facteur XA
Code nomenclature Nacres: NA.56
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Quantité | 250 ml |
| Format | Liquide |
| Type de produit | Réactif de lyse cellulaire |
| À utiliser avec (application) | Pour la purification de protéines marquées à l’histidine (His) à partir de cellules de mammifères |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tampon de digestion protéase facteur XA >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu