missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM114A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 21638-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16831245

  • 121.38€ / 20µL
Expédition estimée: 27-09-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

May play a role in neuronal cell development.
Spécification

Spécification

FAM114A1
Polyclonal
Unconjugated
FAM114A1
FAM114A1, Noxp20, Protein FAM114A1, Protein NOXP20
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
498366, 68303, 92689
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.42 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8IWE2, Q9D281
Fam114a1
FAM114A1 Fusion Protein Ag16287
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions