missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FAM76A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 20863-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16830445

  • 121.38€ / 20µL
Expédition estimée: 04-10-2022
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

FAM76A is a protein coding gene.
Spécification

Spécification

FAM76A
Polyclonal
Unconjugated
FAM76A
FAM76A, Protein FAM76A
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
199870, 230789, 362618
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.34 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8TAV0, Q922G2
Fam76a
FAM76A Fusion Protein Ag14904
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Vidéos
FDS
Documents
Certificats
Promotions

Promotions