missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FAM83A Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | FAM83A |
---|---|
Concentration | 333 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16830175
|
Proteintech
20618-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16820175
|
Proteintech
20618-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The FAM83A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human FAM83A. This antibody recognizes human antigen. The FAM83A antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
FAM83A | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG |
333 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
84985 | |
Primary |